Learn More
Kartell™ Plaques de microtitration à 96 puits
En PS pour une solidité et une durabilité exceptionnelles. Les microplaques 96 puits Kartell™, disponibles en plusieurs formes, sont une excellente solution pour répondre aux besoins de microtitration en laboratoire.
58.85€ - 62.70€
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau PS
Nbre de puits 96
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Type de puits Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de puits Stérilité Prix Quantité et disponibilité  
10244091
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0262000
Plat Non stérile
58.85€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10071101
Afficher les documents
Kartell™
0262100
U Non stérile
58.85€
50 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12840923
Afficher les documents
Kartell™
02621/S
U Stérile
62.70€
50 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
Description
En PS pour une solidité et une durabilité exceptionnelles.Les microplaques à 96 puits Kartell™, disponibles en plusieurs formes, sont une excellente solution pour répondre aux besoins de microtitration en laboratoire.
  • Aseptique et emballage unique pour éviter toute contamination
  • Le polystyrène cristal transparent contribue à la visibilité de la préparation
  • Couvercles en polystyrène vendus séparément
  • Marquage CE
  • Homologué IVD
Spécification
Spécification
Étalon
Transparent
96
8 x 12
PS