Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger en PP
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Capacité (métrique):
0,4 ml
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.5 ml |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Microcentrifugeuse |
| Nb par paquet | 1000/boîte |
| Conditionnement | 1000/boîte |
| FCR max. | 20000g |