Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger en PP
Utilisez ces tubes pour les applications de centrifugation à vitesse élevée. Les microtubes à centrifuger en PP Fisherbrand™ disposent d’une zone d’écriture dépolie sur le bouchon et sur le côté du tube (à l’exception des tubes en coloris naturel) pour une identification facile et pratique des échantillons.
Marque: Fisherbrand™ FB74033
9.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tubes en polypropylène gradués
- Résiste à la contrainte d’une centrifugation à grande vitesse jusqu’à 20 000 x g
- La construction en une seule pièce comprend un bouchon parfaitement ajusté et fiable et le fond est renforcé pour une protection supplémentaire contre les fuites
- Autoclavables
Spécification
20000g | |
Autoclavable | |
Jaune | |
Microcentrifugeuse | |
1000/boîte |
Polypropylène | |
1.5 ml | |
Polypropylène | |
1000/boîte |