Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger en PP
Utilisez ces tubes pour les applications de centrifugation à vitesse élevée. Les microtubes à centrifuger en PP Fisherbrand™ disposent d’une zone d’écriture dépolie sur le bouchon et sur le côté du tube (à l’exception des tubes en coloris naturel) pour une identification facile et pratique des échantillons.
Marque:  Fisherbrand™ FB74111
26.51 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24328" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11558252
  • 38.85€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tubes en polypropylène gradués
  • Résiste à la contrainte d’une centrifugation à grande vitesse jusqu’à 20 000 x g
  • La construction en une seule pièce comprend un bouchon parfaitement ajusté et fiable et le fond est renforcé pour une protection supplémentaire contre les fuites
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Polypropylène
2 ml
Polypropylène
1000/boîte
Oui
Autoclavable
Naturel
Microcentrifugeuse
1000/boîte
Nom du produit
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger en PP > Capacité :2 ml ; Couleur :Naturel