Learn More
Brand™ Microtube à centrifuger en polypropylène
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Exempt de flash, de bulles d’air et de traces
- Parois d’épaisseur uniforme garantissant des résultats constants et reproductibles
- Bouchons pour un joint étanche facile à ouvrir, même lorsque vous portez des gants
- Simplification de l’identification des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Couvercle de verrouillage |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Couleur | Transparent |
| Conditionnement | 1000/boîte |
| FCR max. | 10000xG |