Learn More
Buerkle™ Cuillère à mesures en PP
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Longueur (métrique):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Largeur (métrique):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pelle graduée universelle pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés. Pour un dosage exact, la pelle graduée doit être surremplie et l’excédent sur le bord supérieur de la pelle doit être nettoyé.
- Structure en polypropylène blanc
- Résistance chimique élevée
- Volume étalonné lorsqu’il est rempli jusqu’au bord
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1.69 oz. |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | blanc |
| Type de produit | Cuillère de dosage |
| À utiliser avec (application) | Pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés |
| Largeur (métrique) | 55 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur (métrique) | 160 mm |