Learn More
Buerkle™ Cuillère à mesures en PP
Code produit. 10350782 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Longueur (métrique):
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Largeur (métrique):
34 mm
44 mm
55 mm
70 mm
90 mm
118 mm
134 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10350782
Marque: Buerkle™ 96140100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour prélever et mesurer les poudres et les granulés. Les cuillères de dosage en PP Buerkle™ sont calibrées pour évaluer précisément le volume au niveau du rebord.
Pelle graduée universelle pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés. Pour un dosage exact, la pelle graduée doit être surremplie et l’excédent sur le bord supérieur de la pelle doit être nettoyé.
  • Structure en polypropylène blanc
  • Résistance chimique élevée
  • Volume étalonné lorsqu’il est rempli jusqu’au bord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 3.38 oz.
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur blanc
Type de produit Cuillère de dosage
À utiliser avec (application) Pour le remplissage et la mesure de poudres et de granulés
Largeur (métrique) 70 mm
Matériau Polypropylène
Longueur (métrique) 200 mm