Learn More
BRAND™ Pipettes de mesure en PP
En polypropylène haute pureté. Étalonnées pour délivrer un volume donné et résister à la casse.
Marque: BRAND™ 27613
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polypropylène, plastique de type 3
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Subdivisions : 0.1mL
- 12/boîte
- L’exposition à une température maximale de 60 °C n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Le nettoyage à des températures inférieures à 60 °C est recommandé pour préserver les traits et les inscriptions
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Non autoclavable | |
Pour délivrer un volume donné | |
Oui | |
0,1 mL | |
12/boîte | |
330 mm |
Oui | |
PP | |
Bleu | |
Imprimé | |
10 ml |