Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en polypropylène
Marque: Cole-Parmer™ 31522-27
Code nomenclature Nacres: GB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Manifold fileté NPT 2 à 10 voies• 1 entrée vers 2 à 10 sorties
• Pour réaliser des montages en parallèle
• Manifold PP
Spécification
Collecteur | |
PP | |
5,08 mm | |
28,9 mm |
3/8 po | |
10 | |
238,3 mm | |
28,95 mm |