Learn More
Masterflex™ Raccords de compression mâles avec adaptateurs coudés NPT(M) en PP
Ces raccords avec adaptateur de tuyau de compression mâle fonctionnent bien avec des tubulures rigides, y compris des tubulures fabriquées à partir de fluoropolymères, d'autres plastiques rigides et de métaux.
Marque: Masterflex™ 06386-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord de compression avec connecteur coudé et adaptateur pour tuyaux mâles
- Fabrication en polypropylène
- Disponible en boîtes de dix
- Offre une très bonne résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 25°C
- Utilisable de 0° à 100°C
- Raccord de compression avec écrou comprimant la tubulure rigide contre le corps du raccord
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
Spécification
Raccord de compression | |
Tubulure de 1/8 pouces de D.E. x NPT(M) de 1/8 pouces | |
10/boîte | |
NPT(M) de 0,125 po. | |
220°psi |
PP | |
0°C | |
Orifice de 3/32 po ; 11/16 x 27/32 po | |
Connecteur coudé à adaptateur de tuyau mâle ; stérilisation à l’oxyde d’éthylène | |
100°C |