Learn More
Masterflex™ Raccord Luer mâle en polypropylène
18.60€ - 22.65€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15252560
|
Masterflex™
45518-58 |
S’adapte au bouchon Luer mâle |
22.65€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15330491
|
Masterflex™
45508-80 |
Pour raccord Luer mâle avec bague de verrouillage x coupleur Luer femelle |
22.20€
25 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15353312
|
Masterflex™
45518-44 |
Pour raccord cannelé mâle Luer x 1/18 po |
19.80€
25 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15313322
|
Masterflex™
45518-74 |
Pour les anneaux Luer Lock à pression |
18.60€
25 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Polypropylène | |
Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille | |
25/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Raccord Luer mâle en polypropylène