Learn More
Equip Labo™ Meuble de laverie en PP Gress
Marque:  Equip Labo™ 8505
Code produit. 12575326
  • 1615.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Laverie
• Sur piètement ou sur meuble
• Conforme aux normes AFNOR 15201
• Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
• Pieds avec vérin de rappel réglables
• Bandeau de façade en mélaminé bleu
• Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
• Laverie composée de 1 cuve en grès (L x P x H: 45 x 39 x 21cm) ou polypropylène (L x P x H: 54 x 38 x 21cm) avec syphon polyéthylène
• Les raccordements en eau ne sont pas pris en charge et restent sous la responsabilité de l'utilisateur
• Laverie nue
• Disponible sur piètement ou sur meuble pour cacher les canalisations
• Laverie sur meuble
• Cuve polypropylène
• Sur meuble
• Accessoires obligatoires flexibles d'alimentation et d'évacuation pour raccordement au réseau existant. les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries
• Les robinetteries les robinetteries
• Inclus prête à monter
Spécification
Spécification
Polypropylène
Meuble de laverie Gress
600 mm
750 mm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Equip Labo™ Meuble de laverie en PP Gress > Largeur : 600 mm