Learn More
Equip Labo™ Dosseret de laverie en PP Gress
Click to view available options
:
Largeur : 600 mm
Description
- Laverie
- Sur piètement ou sur meuble
- Conforme aux normes AFNOR 15201
- Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
- Pieds avec vérin de rappel réglables
- Bandeau de façade en mélaminé bleu
- Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
- Laverie composée de 1 cuve en grès (L x P x H: 45 x 39 x 21cm) ou polypropylène (L x P x H: 54 x 38 x 21cm) avec syphon polyéthylène
- Les raccordements en eau ne sont pas pris en charge et restent sous la responsabilité de l'utilisateur
- Laverie nue
- Disponible sur piètement ou sur meuble pour cacher les canalisations
- Laverie sur piètement
- Cuve grès
- Sur piètement
- Accessoires obligatoires flexibles d'alimentation et d'évacuation pour raccordement au réseau existant. les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries les robinetteries
- Les robinetteries les robinetteries
- Inclus prête à monter
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Dosseret pour laverie en PP Gress |
| Largeur (métrique) | 600mm |
| Profondeur (métrique) | 750mm |