Learn More
BRAND™ Cuve en PP avec couvercle poussoir
Click to view available options
Capacité:
50 ml
80 ml
Description
- Couvercle poussoir transparent inclus
- Transparent
Spécification
Spécification
Capacité | 50 ml |
Couleur | transparent |
Matériau | PP |
Closure Included | Oui |
Hauteur (métrique) | 25 mm |
Diamètre (métrique) | 56 mm |
Type de bouchon | Couvercle poussoir |