Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Utiliser ce passage piéton
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 821405
Code produit. 15694557
  • 14.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
1 de chaque
Intérieur et extérieur
-40°C à 120°C
Monde entier
PP
200 mm
1,501 mm
Rond
Blanc sur bleu