Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Point d’alarme incendie
Code produit. p-7159808
Click to view available options
Largeur (métrique):
250 mm
315 mm
400 mm
Hauteur (métrique):
250 mm
315 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15604417
Marque: Brady™ 817684
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
  • PP
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-250x250-PP-CRD/1
Matériau PP
Quantité 1 de chaque
À utiliser avec (application) Intérieur et extérieur
Hauteur (métrique) 250 mm
Épaisseur 1,501 mm
Largeur (métrique) 250 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 120°C
Forme Carré
Langues Monde entier
Couleur Blanc sur rouge