Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Équipement de rinçage des yeux
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
6.05€ - 15.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15614337
|
Brady™
815557 |
100 mm | 100 mm |
6.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15624337
|
Brady™
815558 |
148 mm | 148 mm |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15644337
|
Brady™
815562 |
315 mm | 315 mm |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Équipement de rinçage des yeux