Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Défibrillateur cardiaque externe automatisé
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
6.05€ - 20.45€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | PP |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,501 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15694317
|
Brady™
815398 |
100 mm | 100 mm |
6.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15604327
|
Brady™
815399 |
148 mm | 148 mm |
9.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15614327
|
Brady™
815401 |
250 mm | 250 mm |
14.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15624327
|
Brady™
815403 |
315 mm | 315 mm |
15.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15634327
|
Brady™
815404 |
400 mm | 400 mm |
20.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,501 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Défibrillateur cardiaque externe automatisé