Learn More
Buerkle™ Connecteurs droits en polypropylène avec buses coniques
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs droits en PP Buerkle™ avec buses coniques résistent à des températures pouvant atteindre 135°C.
Marque: Buerkle™ 8700-0608
9.31 EUR valable jusqu'au 2024-08-02
Utilisez le code promo "21702" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
Connecteur de tuyau droit cylindrique avec buses coniques- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Spécification
Connecteur de tuyaux | |
Autoclavables | |
Tuyau de 5 à 7 mm | |
Droit |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PP | |
10/boîte, 10/taille |