Learn More
Buerkle™ Connecteurs droits en polypropylène avec buses coniques
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs droits en PP Buerkle™ avec buses coniques résistent à des températures pouvant atteindre 135°C.
Marque: Buerkle™ 8700-1416
18.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Connecteur de tuyau droit cylindrique avec buses coniques- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
Autoclavable | |
Tuyau de 13 à 15 mm | |
Structuré |
Connecteur de tuyaux | |
Polypropylène | |
10/boîte, 10/taille |