Learn More
Eppendorf™ Microtubes gradués en PP
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Incolore
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.5 ml
2 ml
Pureté ou qualité:
Biopur
Biopur™
Pour un usage en PCR
Qualité Eppendorf
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
Utilisez ces tubes pour manipuler en toute sécurité des échantillons précieux et des échantillons toxiques ainsi que des substances radioactives ou de l’ADN. Les microtubes gradués en PP EppendorfTM disposent d’un couvercle à charnière avec un petit crochet qui se fixe sur le rebord du tube.
- Les substances à risque biologique peuvent être éliminées, exemptes d’aérosols, par une fine membrane au centre du couvercle avec une canule
- Le couvercle s’ouvre facilement d’une main
- Ces tubes pour 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml ont une échelle de graduation et des surfaces d’écriture
- Le tube de 0,5 ml est optimisé pour une utilisation dans les expériences PCR*
- Les boîtes de couleurs assorties sont un mélange de jaune, rouge, bleu, vert et incolore
- Micropilon autoclavable pour la resuspension de granulés
- Peut être centrifugé jusqu’à 23 500 x g
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.5 ml |
| Couleur | Assorties |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | PCR, centrifugation |
| Nb par paquet | 1000/boîte |
| Pureté ou qualité | Qualité Eppendorf |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Couvercle hermétique |
| FCR max. | 30000 x G |