Learn More
Polypropylène glycol 2000 qualité extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10764761
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Couleur Incolore
CAS 25322-69-4
Forme physique Viscous liquid Liquid
Formule moléculaire (C3H6O)n
Numéro MDL MFCD00084446
Synonyme polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
Quantité 1 L
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H]OC(C)CO
Nom IUPAC 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
CID PubChem 32881
Conditionnement Flacon en verre ambré