Learn More
Brady™ Verrou renforcé en polypropylène renforcé à la fibre de verre pour disjoncteurs
Marque: Brady™ 065965
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Verrouillage pour disjoncteur sans orifice | |
Nylon armé de verre | |
Verrouillage pour disjoncteur sans orifice - Dispositif de 277 V | |
24 mm | |
56 mm |
Rouge / noir | |
UL 94 HB | |
56,00 x 24,10 mm | |
6/boîte |