Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ampoule d’échantillonnage de gaz en PP avec extrémité à robinet d’arrêt à 3 voies
Les ampoules d’échantillonnage de gaz en PP sont dotées de robinets d’arrêt en PP et de bouchons en PTFE Teflon™ à rotation libre
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F19957-0000
180.50 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Les extrémités conviennent à des tubulures dont le diamètre intérieur est compris entre 6,4 et 9,5 mm (¼ à ⅜ po).
- Le corps du tube mesure 5,1 cm x 22,2 cm (2 x 8¾ po) (dia. ext. x L).
- Les robinets d’arrêt ont une longueur de 6,4 cm (2½ po).
- La pression maximale recommandée est de 15 psi.
- Le robinet d’arrêt comprend un robinet d’arrêt à alésage droit de 4 mm d’un côté et un robinet d’arrêt à 3 voies de 4 mm de l’autre
- Le robinet d’arrêt à 3 voies permet l’évacuation des gaz vers deux points
- Longueur totale de 32 cm (12½ po)
Spécification
PP | |
Deux robinets d’arrêt | |
Dia. int. de 6,4 à 9,5 mm de dia. int. |
Ampoule d’échantillonnage de gaz | |
32 cm | |
1 |