Learn More
BRAND™ Entonnoir en PP à stries intérieures
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
120 mm
150 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
9 mm
11 mm
14 mm
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
Description
- Fabrication en polypropylène
- Tige courte et large
- Inclut des cannelures
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 65 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 9 mm |
| Matériau | PP |
| Longueur (métrique) du tube | 63 mm |