Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format en PP, 72 x 13 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Magenta
Vert
Conditionnement:
8 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Array | 6 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml) |
| Matériau | PP |
| Positions | 72 |
| Forme | Ouvertures en forme de goutte |
| Étagères | 3 Tiers |
| Empilables | No |
| Afficher plus |