Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Support de flacons en polypropylène
Ces supports uniques sont parfaits pour maintenir à la verticale les flacons à fond rond et conique.
27.40€ - 38.95€
Spécification
Type de produit | Porte-flacons |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Rouge |
Matériau | PP |
Gamme de température (métrique) | 121deg;C |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10406162
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2010 |
Flacon à fond rond (250 ml) |
36.25€
3 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11392184
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2012 |
Flacon à fond rond (500 ml) |
38.95€
3 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11362184
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2002 |
Flacon à fond rond (25 ml) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11352184
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F38951-2000 |
Flacon à fond rond (10 ml) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- La paroi intérieure est légèrement inclinée jusqu’au fond ouvert ; Cela permet d’utiliser le support avec différentes formes et tailles de flacon
- La large base assure la stabilité des flacons
- Les fentes latérales permettent de voir le flacon
- En plastique PP moulé ; Durable et facile à nettoyer
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Porte-flacons | |
Rouge | |
121deg;C |
Autoclavables | |
PP |