Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes avec film en polypropylène
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert clair
Violet
Conditionnement:
10 pièces
Description
- La construction en polypropylène réduit considérablement les risques de moisissure
- Boîtes faciles à monter expédiées à plat
- Plus durable que les boîtes en carton, car elles ne sont pas sensibles à l’humidité
- Séparateurs fournis avec les boîtes
- Stockez à des températures allant jusqu’à – 80°C
- Peut être utilisé dans les congélateurs mécaniques et les récipients jusqu’à – 196°C (phase vapeur uniquement)
Spécification
Spécification
| Anti-rotation | Oui |
| Couleur | Vert clair |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte pour congélateur KeepIT™-100 |
| Capacité | 81 (tubes de 1,5 à 2 ml) |
| Comprend | Séparateurs |
| Température max. (métrique) | -80°C |
| Température min. (métrique) | -196°C |
| Quantité | 10/Paquet |
| Afficher plus |