Learn More
Eppendorf™ Microplaque à 384 puits avec fond en F en PP
GREENER_CHOICE
Brand:  Eppendorf™ 0030622103
 View more versions of this product
Product Code. 10723814
  • 750.00€ / 80 pièces
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Étalon
Autoclavables
PP
Stérile
80/boîte
16 x 24
Blanc, Fond transparent
384
Plat
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers