Learn More
Poubelles en PP
Marque:  Daniels Healthcare DD673
Description
Idéal pour les déchets cytotoxiques et cytostatiques qui, pour être conformes aux réglementations, doivent être mis au rebut séparément d’autres déchets médicaux Le couvercle de cyto SHARPSGUARD™ facilite la collecte d‘articles sûrs et faciles, y compris des ensembles, des seringues et des gants. Code couleur avec couvercle, poignée et étiquette violets, il peut être transporté en toute sécurité pour incinération après fermeture. Les tampons absorbants sont inclus. Le récipient est fabriqué conformément à la norme BS EN ISO 23907.
Spécification
Spécification
7 l