Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard jetables en polypropylène
Utilisez les pointes de pipettes standard jetables en PP Fisherbrand™ en laboratoire. En PP de qualité supérieure, elles sont jetables, autoclavables et conditionnées dans un sachet stérile.
37.21€ - 60.05€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type de pointe | Universal |
Jetable | Usage unique |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10177190
|
Fisherbrand™
162222 |
1000 μl | Bleu | 7.3 cm |
45.70€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11857302
|
Fisherbrand™
163007 |
1000 μl | Bleu | 7 cm |
56.02€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10677541
|
Fisherbrand™
161004 |
200 μl | Jaune | 4.8 cm |
37.21€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10677731
|
Fisherbrand™
162001 |
200 μl | Jaune | 5 cm |
60.05€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Autoclavables
- Jetables
- En PP
- Conditionnées dans un sachet stérile
Spécification
Autoclavable | |
Universal | |
Usage unique | |
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes standard jetables en polypropylène