Learn More
Greiner Bio-One Sachet jetable en PP
Code produit. 11719552
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 500 mm
Code produit. 11719552
Marque: Greiner Bio-One 645201
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
En polypropylène pour offrir solidité et haute résistance thermique. Greiner Bio-One™ : les sachets à déchets en polypropylène sont idéaux pour l’élimination hygiénique des articles de laboratoire contaminés.
Sac polypropylène transparent autoclavable 121°C
• Autoclavable à 121°C, épaisseur 50μm
• Sac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 42 L
Couleur Clear
Jetable Single-use
Matériau Polypropylène
Plage de températures (métrique) 0°C à 140°C
Dimensions (L x l) 500 x 500 mm
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 500 mm