Learn More
BRAND™ Plaque pour dessiccateur en polypropylène
Fabrication en PP. Utilisation possible avec des dessiccateurs en verre ou en plastique.
Marque:  BRAND™ 66030
18.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10750802
  • 19.85€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabrication en polypropylène
  • À utiliser avec des dessiccateurs en verre ou en plastique
  • Orifice central d’env. 20 mm de diamètre
  • Petites perforations d’env. 5 mm de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1
Taille nominale 250 mm, épaisseur 240 mm
Pour dessiccateurs
Disque de dessiccateur
Polypropylène
Pièces et accessoires de rechange