Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Armoire à dessiccation
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
21,3 cm
25,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur
- Les étagères perforées facilitent la circulation de l’air sec
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Acrylique |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Type d’étagère | En forme de plateau |
| Volume (impérial) | 0,21 pi3 |
| Longueur (impériale) | 7 po |
| Longueur (métrique) | 17,8 cm |
| Largeur (impériale) | 7 po |
| Largeur (impériale) de la porte | 7 po |
| Largeur (métrique) | 17,8 cm |
| Afficher plus |