Learn More
Buerkle™ Connecteurs pour tuyau cylindriques à 4 voies en polypropylène
Connecteurs pour tuyau cylindriques à 4 voies en polypropylène pour le raccordement des tuyaux. Utile pour l’extension, le raccordement, le branchement, l’assemblage et la réparation des tuyaux en laboratoire.
Marque: Buerkle™ 8708-0014
21.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP, résistance à une température maximale de +135°C.
- PVDF, résistant aux températures jusqu’à +160°C max., hautement résistant aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
de 13 à 15 mm | |
Polypropylène | |
10/boîte | |
Stérilisable | |
Transparent |
Connecteur à 4 voies | |
Autoclavable | |
Tubulure de 13 à 15 mm de diamètre | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Cylindrique X | |
135°C |