Learn More
Buerkle™ Connecteurs T cylindriques en polypropylène
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs en T cylindriques en polypropylène Buerkle™ résistent à des températures allant jusqu’à 135°C.
Marque: Buerkle™ 8705-0014
13.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Connecteur de tuyau à angle transversal cylindrique- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Spécification
Connecteur en T | |
Autoclavables | |
Tuyau de 13 à 15 mm | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Transparent |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PP | |
10/boîte, 20/taille | |
T cylindrique | |
135°C |