Learn More
Buerkle™ Connecteurs L cylindriques en polypropylène
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs cylindriques en L en PP Buerkle™ résistent à des températures allant jusqu’à 135°C.
Marque: Buerkle™ 8707-0010
6.76 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Connecteur de tuyau cylindrique à angle droit- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
Autoclavable | |
Tuyau de 9 à 11 mm | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Transparent |
Connecteur coudé | |
Polypropylène | |
10/boîte, 20/taille | |
L cylindrique | |
135°C |