Learn More
Tenak™ Boîte cryogénique en polypropylène, hauteur 50 mm
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Transparent
Vert
Conditionnement:
36 pièces
Description
- Fabrication en PP
- Peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 90-°C
- Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Les boîtes sont dotées d’un séparateur de grille fixe avec 9 x 9 cellules et conviennent pour des flacons cryogéniques 1,2 ml et 2 ml
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Température de tenue (métrique) | Jusqu'à -90°C |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 130 x 50 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction