Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en PP
Utilisez ces boîtes en polypropylène pour le stockage des tubes à basse température. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Brand: Ratiolab™ 5120012
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Polypropylène de haute qualité
- Disponible en coloris naturel et autres
- Autoclavablesli>
- Résistance à des températures allant de -90 à 121° C
- 81 places, grille 9 x 9, code numérique
- Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
- Empilables pour un transport sécurisé
- Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
- Séparateurs amovibles
- Les cryoboîtes peuvent également être utilisées pour des récipients plus grands en enlevant les séparateurs
Specifications
Couvercle à clipser | |
Polypropylène | |
Boîte cryogénique | |
Tubes cryogéniques de 1,2 à 2 ml | |
-90°C | |
133 mm | |
52 mm |
Rouge | |
Carré | |
Pour les tubes cryogéniques de 1,2 à 2 ml | |
121°C | |
5 Paquets | |
133 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction