Learn More
Huenersdorf™ Récipients à échantillons
Code produit. p-8008223
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
14 pièces
Code produit. 11792035
Marque: Huenersdorf™ 915300
Rond, naturel, pour des applications variées. Les récipients en polypropylène Huenersdorf™ sont en polypropylène (PP) autorisé pour contact alimentaire.
  • Résistant aux acides et aux produits chimiques
  • Couvercle à fermeture hermétique
  • Congelable
Spécification
Type de produit Récipient
Capacité (métrique) 500 mL
Diamètre (métrique) 104 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Nb par paquet 14/paquet