Learn More
Buerkle™ Raccords de réduction pour tuyau en PP
Utilisez les raccords de réduction pour tuyau en polypropylène Buerkle™ pour établir des connexions entre les tuyaux de différentes tailles.
Marque: Buerkle™ 8703-0812
24.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- PP
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
Polypropylène | |
10/boîte, 10/taille | |
Connecteur de réduction pour tuyau |
Autoclavable | |
Flexible de 8 à 12/12 à 16 mm | |
White |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30