Learn More
BRAND™ Bouchon conique à joint rodé en polypropylène
10.80€ - 34.80€
Spécification
Description | Fond conique |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Type de produit | Bouchon à joint rodé conique |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15567831
|
BRAND™
144425 |
NS 19/26 |
23.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15547831
|
BRAND™
144415 |
NS 12/21 |
11.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15557831
|
BRAND™
144420 |
NS 14/23 |
14.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15577831
|
BRAND™
144430 |
NS 24/29 |
18.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15537831
|
BRAND™
144410 |
NS 10/19 |
12.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15587831
|
BRAND™
144435 |
NS 29/32 |
34.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15527831
|
BRAND™
144405 |
NS 7/16 |
10.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Fond conique | |
Polypropylène | |
Carré |
Autoclavable | |
Bouchon à joint rodé conique | |
1/boîte |