Learn More
Corning™ Récipients coniques en polypropylène
Outils d’échantillonnage de qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Marque: Corning™ PC1000-04
215.62 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Léger et incassable
- Polypropylène transparent ou blanc (PP)
- Assemblé ou non
Spécification
Oui | |
Stérile | |
1 L | |
Bouchon à clipser | |
105 mm | |
80/carton |
Polypropylène | |
33,8 oz. | |
Blanc | |
blanc | |
130mm | |
80/boîte |