Learn More
Corning™ Récipients coniques en polypropylène
Outils d’échantillonnage de qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Marque: Corning™ PC400-09
190.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Léger et incassable
- Polypropylène transparent ou blanc (PP)
- Assemblé ou non
Spécification
Oui | |
Non stérile | |
400 mL | |
PEBD | |
85 mm | |
185/carton |
Polypropylène | |
6,7 oz. | |
Naturel | |
Naturel | |
100 mm | |
185/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction