Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Bouchon en PP avec joint en PTFE soudé par ultrasons
Pour une utilisation avec des tubes à centrifuger et de culture à filetage
478.00€ - 728.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon à vis |
---|---|
Matériau de revêtement | PTFE, caoutchouc |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Pour un autoclavage répété, pour fournir un système de fermeture supérieur |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11532672
|
DWK Life Sciences
73808-15415 |
15-415 |
478.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 15-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11522672
|
DWK Life Sciences
73808-13415 |
13-415 |
728.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fournit un système de bouchon supérieur capable de maintenir sa doublure tout au long de multiples opérations autoclavables
- La surface revêtue de PTFE du revêtement exposé est résistante aux produits chimiques et compatible avec les solvants sensibles, corrosifs et volatils
Spécification
Bouchon à vis | |
Autoclavable | |
Pour un autoclavage répété, pour fournir un système de fermeture supérieur |
PTFE, caoutchouc | |
PP | |
Flacons d’analyse de l’eau EPA, tubes à centrifuger et de culture filetés |