Learn More
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en PP
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
Marque: Fisherbrand™ 11553342
Description
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
- Pour la stérilisation à haute température (134°C) jusqu’à un maximum de 140°C
- 40μ m d’épaisseur
- Sachets en polypropylène haute température pour la décontamination et l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants
- Pour une élimination sûre des déchets à risque biologique
- Conçu spécialement pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs
- Imprimé avec un avertissement de risque biologique
Spécification
Avec impression du symbole de déchets biologiques dangereux | |
Imprimé | |
40 μm | |
410 x 630 mm | |
410 mm |
Autoclavable | |
Polypropylène | |
100/paquet | |
134°C à 140°C |