Learn More
Fisherbrand™ Sachets transparents pour autoclaves en PP
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
Marque:  Fisherbrand™ 11583342
Description
Description
Conçus pour être solides, pliables, fins et résistants aux perforations. Les sachets transparents pour autoclaves en PP Fisherbrand™ supportent des hautes températures pour l’autoclavage.
  • Pour la stérilisation à haute température (134°C) jusqu’à un maximum de 140°C
  • 40μ m d’épaisseur
  • Sachets en polypropylène haute température pour la décontamination et l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants
  • Pour une élimination sûre des déchets à risque biologique
  • Conçu spécialement pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs
  • Imprimé avec un avertissement de risque biologique
Spécification
Spécification
Sachet transparent simple, pas de marquage
Transparent
40 μm
410 x 630 mm
410 mm
Autoclavable
Polypropylène
100/paquet
134°C à 140°C
630 mm