Learn More
Kartell™ Béchers de forme basse en polypropylène avec graduations moulées
Code produit. p-8000302
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 pièces
20 pièces
4 pièces
Code produit. 10215381
Marque: Kartell™ 0180100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes de forme basse en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations moulées, constituent une solution sûre et économique pour agiter, mélanger et distribuer des liquides en laboratoire.
En PP pour offrir une durabilité et une bonne résistance chimique. Les béchers de forme basse en polypropylène de classe B Kartell™, autoclavables, constituent une solution sûre et économique pour agiter, mélanger et distribuer des liquides en laboratoire.
  • Les graduations moulées permanentes ou imprimées en bleu optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Autoclavable à 121°C pendant 10 minutes
  • Résiste à des températures de 100°C en continu
  • Classe B, de forme basse
  • Conforme aux normes ISO 7056-1981 (E) et BS 5404 partie 1
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) externe 34 mm
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau PP (polypropylène)
À utiliser avec (application) Adapté aux denrées alimentaires
Hauteur (métrique) 49 mm
Incréments 1 ml
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056-1981(E), BS 5404 Partie 1
Modèle Forme basse