Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbant Chromabond™ XTR
Utilisez l’adsorbant Chromabond™ XTR avec une phase Kieselguhr pour les extractions liquide-liquide. L’adsorbant Chromabond™ XTR offre plusieurs options pour les colonnes Chromabond™ XTR.
Marque: Macherey-Nagel™ 730595.1000
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.17000kg
Description
Caractéristiques- Matériau de base en Kieselguhr à grain grossier (également connu sous le nom de terre diatomée, hydromatrice, célite)
- Grande taille de pores, volume de pores élevé, qualité constante d’un lot à l’autre
- Plage de pH 1–13
- Extraction liquide-liquide de solutions aqueuses hautement visqueuses telles que les liquides physiologiques (sang, plasma et sérum) en chimie clinique, les colorants dans les textiles, l’analyse environnementale et alimentaire sans utiliser d’entonnoir de séparation
- Grande capacité de charge d’eau sans pénétration d’eau pendant l’élution avec des solvants organiques
- Convient également à l’élimination des petites quantités d’eau dans les solvants qui ne sont pas miscibles avec l’eau
- Rapide, reproductible et économique
- Préparation simultanée de plusieurs échantillons
- Pas de problèmes avec la séparation de phase pas de formation d’émulsions
- Taux de récupération élevés
- Gains de temps et de solvants
- Les solutions organiques n’ont pas besoin d’être séchées après séparation
- éther diéthylique
- méthyl tert-butyl éther
- acétate d’éthyle
- n-hexane
- cyclohexane
- toluène
- Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
- Trichlorométhane (chloroforme)
- Mélanges de solvants :
- Trichlorométhane – méthanol (90:10, v/v)
- Trichlorométhane – méthanol (85:15, v/v)
- Éther diéthylique – éthanol (90:10, v/v)
- Éther diéthylique – éthanol (80:20, v/v)
- Dichlorométhane – 2-propanol (90:10, v/v)
- Dichlorométhane – 2-propanol (85:15, v/v)
Spécification
1000 g | |
Adsorbant XTR |