Learn More
Haleco™ Feuilles absorbantes de produits chimiques en polypropylène
Code produit. 11910785
Click to view available options
Matériau:
PP
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11910785
Marque: Haleco™ CPA3163H
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Absorbant spécial chimie
• Résiste à la plupart des acides et bases
• Absorbe jusqu'à 1L par feuille
• Calandrage recto-verso en nid d'abeille favorisant l'absorption et renforcant la résistance à la déchirure
• Peluchage réduit grâce à l'ajout d'un film polypropylène supplémentaire
• Incinérables, produit moins de 0,02% de cendres afin de minimiser les déchets spéciaux
• Application: absorber les déversements de produits chimiques, essuyer et protéger le plan de travail
• Absorbant spécial chimie
• Sac de 100 feuilles
Spécification
Couleur Jaune
Matériau PP
Quantité d’emballage 1 de chaque
Longueur (métrique) 410 cm
Hauteur (métrique) 460 mm
Poids (métrique) 6356 kg